ALD00456
Sodium N-benzyloxycarbonyl-4-piperidinesulfinate
About This Item
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
O=S(O[Na])C1CCN(C(OCC2=CC=CC=C2)=O)CC1
InChI
1S/C13H17NO4S.Na/c15-13(18-10-11-4-2-1-3-5-11)14-8-6-12(7-9-14)19(16)17;/h1-5,12H,6-10H2,(H,16,17);/q;+1/p-1
Clé InChI
LCXWFQBBQAGBHZ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.