Documents
ALD00350
Sigma-Aldrich
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-methoxy-L-phenylalanine
95% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H23NO5
Poids moléculaire :
417.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95% (HPLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
171-176 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC([C@@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CC=CC=C4OC)=O
InChI
1S/C25H23NO5/c1-30-23-13-7-2-8-16(23)14-22(24(27)28)26-25(29)31-15-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-13,21-22H,14-15H2,1H3,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
Clé InChI
CBCSNZJHURMDMO-QFIPXVFZSA-N
Application
Unnatrual amino acid was derived from a C-H Activation methodology developed by Jin-Quan Yu and coworkers. The Pd-mediated C-C bond formation can be made in tandem with 2-Methylpyridine (Aldrich 109835).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable