ALD00124
4′-Methoxy-[1,1′-biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
About This Item
Essai
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Chaîne SMILES
FS(C(C=C1)=CC=C1C2=CC=C(OC)C=C2)(=O)=O
InChI
1S/C13H11FO3S/c1-17-12-6-2-10(3-7-12)11-4-8-13(9-5-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
Clé InChI
GKOAHXFFXWQOBJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable