Principaux documents
ALD00034
Sigma-Aldrich
(S)-tert-Butyl 1-(chloromethyl)-5-hydroxy-1H-benzo[e]indole-3(2H)-carboxylate
95% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Boc-seco-CBI
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H20ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
95% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -89.0, c = 0.05% in chloroform
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1=C2C(C=CC=C2)=C3C(N(C(OC(C)(C)C)=O)C[C@H]3CCl)=C1
InChI
1S/C18H20ClNO3/c1-18(2,3)23-17(22)20-10-11(9-19)16-13-7-5-4-6-12(13)15(21)8-14(16)20/h4-8,11,21H,9-10H2,1-3H3/t11-/m1/s1
Clé InChI
DGPQGWRHSMFTSW-LLVKDONJSA-N
Application
N-Boc-CBI best used as its seco precursor (seco-N-Boc-CBI) is a simple alkylation subunit analog of that found in the naturally occurring antitumor agents the duocarmycins, yatakemycin, and CC-1065, which act by sequence selective DNA alkylation.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.