Principaux documents
ALD00032
Sigma-Aldrich
1-(Oxazolo[4,5-b]pyridin-2-yl)-6-phenylhexan-1-one
Synonyme(s) :
1-(Oxazolo[4,5-b]pyridin-2-yl)-1-oxo-6-phenylhexane, 1-Oxazolo[4,5-b]pyridin-2-yl-6-phenyl-1-hexanone, OL-100
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.35
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=NC2=C(C=CC=N2)O1)CCCCCC3=CC=CC=C3
InChI
1S/2C18H18N2O2/c2*21-15(18-20-17-16(22-18)12-7-13-19-17)11-6-2-5-10-14-8-3-1-4-9-14/h2*1,3-4,7-9,12-13H,2,5-6,10-11H2
Clé InChI
LFAKEBRRAYWLPI-UHFFFAOYSA-N
Application
Inhibitor of Fatty acid amide hydrolase (FAAH); a serine hydrolase resposible for the transformation of anandamide to arachidonic acid
Exceptionally potent inhibitors of fatty acid amide hydrolase: The enzyme responsible for degradation of endogenous oleamide and anandamide
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.