Documents
ALD00028
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)benzenesulfonyl fluoride
97%
Synonyme(s) :
4-(Fluorosulfonyl)benzyl bromide, Fluorosulfonylbenzyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6BrFO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
80-85 °C
Chaîne SMILES 
O=S(C1=CC=C(CBr)C=C1)(F)=O
InChI
1S/C7H6BrFO2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
WWAPDVQUZYCNCR-UHFFFAOYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.