ADE000362
3-(Boc-amino)-5-bromopyridine
AldrichCPR
Synonyme(s) :
(5-Bromo-pyridin-3-yl)-carbamic acid tert-butyl ester, 5-(Boc-amino)-3-bromopyridine, tert-Butyl 5-bromopyridine-3-carbamate
About This Item
Forme
solid
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C10H13BrN2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-4-7(11)5-12-6-8/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
MCNMZLIJAOGTJQ-UHFFFAOYSA-N