Principaux documents
A93208
Sigma-Aldrich
DL-Atrolactic acid hemihydrate
98%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid hemihydrate, 2-Phenyllactic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(CH3)(OH)COOH · 0.5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.18
Numéro Beilstein :
2208528
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Pf
87-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.CC(O)(C(O)=O)c1ccccc1.CC(O)(C(O)=O)c2ccccc2