Principaux documents
A70755
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-nitrophenylsulfonyl)thiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pf
222-226 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ncc(s1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O