A54458
α-(1-Aminoethyl)-4-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride
≥99%
Synonyme(s) :
DL-4-Hydroxynorephedrine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4C(OH)CH(NH2)CH3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.67
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
≥99%
Pf
202 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.CC(N)C(O)c1ccc(O)cc1
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable