A4571
3-(α-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin sodium salt
≥98%
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
151,00 $
About This Item
151,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98%
Forme
powder
Impuretés
water, may contain traces
~8% Isopropanol
Chaîne SMILES
[Na].CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4.Na/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22;/h2-10,15,21H,11H2,1H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
KYITYFHKDODNCQ-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
human ... VKORC1(79001)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges