A44207
3-Aminobutanoic acid
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(±)-3-Aminobutyric acid, DL-3-Aminobutyric acid
99,50 $
About This Item
99,50 $
Produits recommandés
Nom du produit
3-Aminobutanoic acid, 97%
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder and chunks
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
189 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(N)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(5)2-4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
OQEBBZSWEGYTPG-UHFFFAOYSA-N
Application
- N
- -aryl amino butanoic acids by Ullmann type aryl amination reaction with aryl halides.[1]
- 3-amino butanoic acid methyl ester, which is used as a chemical intermediate to prepare substituted piperidinone via an ester-imine derivative of aminobutanoic acid.[2]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable