A22602
2-Acetylthiophene
98%
Synonyme(s) :
Methyl-2-thienyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.565 (lit.)
Point d'ébullition
214 °C (lit.)
Pf
10-11 °C (lit.)
Densité
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F
Point d'éclair (°C)
97 °C