A1606
4-Acetamidoantipyrine
97%
Synonyme(s) :
4-Acetylaminophenazone, N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide, N-Antipyrinylacetamide, NSC 331807
About This Item
Essai
97%
Pf
200-203 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN1N(C(=O)C(NC(C)=O)=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)
Clé InChI
OIAGWXKSCXPNNZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable