Principaux documents
96950
Sigma-Aldrich
Z-D-Nle-ONp
purum, ≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Synonyme(s) :
Z-D-norleucine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H22N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.40
Beilstein:
6827081
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Activité optique
[α]20/D +26±1°, c = 1% in DMF
Pf
63-67 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H22N2O6/c1-2-3-9-18(21-20(24)27-14-15-7-5-4-6-8-15)19(23)28-17-12-10-16(11-13-17)22(25)26/h4-8,10-13,18H,2-3,9,14H2,1H3,(H,21,24)/t18-/m1/s1
Clé InChI
UFQPOFZGPUCSGU-GOSISDBHSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable