Principaux documents
96414
Sigma-Aldrich
Z-Dap(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Z-Nβ-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid, Z-3-(Fmoc-amino)-L-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H24N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.48
Beilstein:
6356947
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)NC(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C26H24N2O6/c29-24(30)23(28-26(32)33-15-17-8-2-1-3-9-17)14-27-25(31)34-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t23-/m0/s1
Clé InChI
MVKNXKRRMCSKJJ-QHCPKHFHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable