Key Documents
96098
Sigma-Aldrich
Z-D-Gln-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Z-D-glutamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H16N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.28
Numéro Beilstein :
2704471
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-11(16)7-6-10(12(17)18)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m1/s1
Clé InChI
JIMLDJNLXLMGLX-SNVBAGLBSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable