Principaux documents
96084
Sigma-Aldrich
Z-D-Dap-OH
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
Nα-Z-D-2,3-Diaminopropionic acid, Z-D-Dpr-OH
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2CH(NHCO2CH2C6H5)COH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.24
Beilstein:
1993024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (NT)
Activité optique
[α]20/D +39.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
Pf
~240 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1
Clé InChI
FOXRXVSTFGNURG-SECBINFHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable