96060
Z-Cha-OH
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Z-3-cyclohexyl-L-alanine
About This Item
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D -13±2°, c = 1% in methanol
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H23NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h2,5-6,9-10,13,15H,1,3-4,7-8,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
Clé InChI
MNABZONTQXNLDT-HNNXBMFYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves