Key Documents
96002
Sigma-Aldrich
Z-Asp(OMe)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
N-Cbz-L-aspartic acid β-methyl ester, Z-L-Aspartic acid 4-methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3O2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.26
Numéro Beilstein :
6279422
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO6/c1-19-11(15)7-10(12(16)17)14-13(18)20-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,14,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
Clé InChI
PHMBNDDHIBIDRQ-JTQLQIEISA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable