Principaux documents
95965
Sigma-Aldrich
Z-D-Asp-OH
≥98.0%
Synonyme(s) :
Z-D-aspartic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H13NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.23
Beilstein:
2566464
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-9(11(16)17)13-12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m1/s1
Clé InChI
XYXYXSKSTZAEJW-SECBINFHSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable