Documents
95937
Sigma-Aldrich
Z-Arg-OH hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Nα-Z-L-arginine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H20N4O4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.79
Numéro Beilstein :
4622382
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (TLC)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N4O4.ClH/c15-13(16)17-8-4-7-11(12(19)20)18-14(21)22-9-10-5-2-1-3-6-10;/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,18,21)(H,19,20)(H4,15,16,17);1H/t11-;/m0./s1
Clé InChI
HHCPMSWPCALFQJ-MERQFXBCSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable