Principaux documents
95358
Sigma-Aldrich
(−)-Di-tert-butyl D-tartrate
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formule linéaire :
[CH(OH)CO2C(CH3)3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.30
Numéro Beilstein :
7207487
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −11±1°, c = 1% in acetone
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Pf
90-92 °C (lit.)
90-92 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable