Principaux documents
95029
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser-O-Bzl
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-D-serine benzyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Plus de détails sur ce produit 95029 Contacter notre Service technique
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(9-17)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,17H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)/t12-/m1/s1
Clé InChI
BQADRZHPZVQGCW-GFCCVEGCSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable