Principaux documents
94060
Sigma-Aldrich
Chloroacetic anhydride
technical, ≥90% (T)
Synonyme(s) :
Monochloroacetic acid anhydride
About This Item
Formule linéaire :
(ClCH2CO)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.98
Numéro Beilstein :
774533
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
<0.75 mmHg ( 20 °C)
Qualité
technical
Pureté
≥90% (T)
Couleur
brown
Point d'ébullition
120-123 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
48-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCC(=O)OC(=O)CCl
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
Clé InChI
PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
289.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
143 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges