Documents
938742
Sigma-Aldrich
RuPhos Pd G6 Br
Synonyme(s) :
(RuPhos)Pd(p-CF3C6H4)(Br), 2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-diisopropoxybiphenyl Pd G6 Br
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C37H47BrF3O2PPd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
798.06
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Couleur
very faintly yellow
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
Br[Pd](C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)P(C2=C(C3=C(C=CC=C3OC(C)C)OC(C)C)C=CC=C2)(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
InChI=1S/C30H43O2P.C7H4F3.BrH.Pd/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25;8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;;/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3;2-5H;1H;/q;;;+1/p-1
Clé InChI
IYBINOQILDORLG-UHFFFAOYSA-M
Description générale
RuPhos Pd G6 is a G6 Buchwald precatalyst. The G6 precatalysts are air-stable, palladium-based oxidative addition complexes (OACs) that offer an alternative to the previously developed classes of palladacycle precatalysts. Unlike previous generations, the bulkiest biarylphosphine ligand precatalysts are readily prepared. These precatalysts have been shown to be effective for many reactions, including C-N, C-O, and C-F cross couplings.
Caractéristiques et avantages
For feature and benefits, please visit the technical article on Buchwald G6 Precatalysts.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable