93690
L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (AT)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +10±1°, c = 2% in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
220-225 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C13H16N2O2.ClH/c1-2-17-13(16)11(14)7-9-8-15-12-6-4-3-5-10(9)12;/h3-6,8,11,15H,2,7,14H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1
Clé InChI
PESYCVVSLYSXAK-MERQFXBCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable