936022
Sodium hexafluorophosphate
99.9% trace metals basis, anhydrous, battery grade
Synonyme(s) :
NaPF6, Sodium hexafluorophosphate(v)
311,00 $
About This Item
311,00 $
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
white powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤100 ppm Cl
≤100 ppm Sulfate
≤1500 ppm trace metals
Pf
>200 °C (lit.)
Densité
2.369 g/mL at 25 °C (lit.)
2.369 g/mL
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Na/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Clé InChI
KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover the role of electrolytes in sodium-ion batteries, to enhance performance, safety, and sustainability in energy storage solutions.