935662
Sulfate de zinc heptahydraté
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
White vitriol, Zinc vitriol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤15.0 ppm (trace metals analysis)
pH
4-6 (20 °C, 50 g/L in water)
Pf
100 °C
Solubilité
ethanol: sparingly soluble
glycerol: sparingly soluble
water: soluble
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable