935107
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1850 nm, 100 mg/mL in toluene
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type QDs
About This Item
Produits recommandés
Description
> 3 peak/valley ratio
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
100 mg/mL in toluene
Taille des particules
<15 nm
λmax
<150 nm (FWHM)
1850 nm
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/Pb.S
Clé InChI
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C