934844
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and ethyl methyl carbonate with vinylene carbonate additive, 1.2 M LiPF6 in EC/EMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC, battery grade, ≥99.5% trace metals basis
Synonyme(s) :
1.2 M LiPF6 in EC/EMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC
163,00 $
About This Item
163,00 $
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% trace metals basis
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
1.2 M (LiPF6)
Impuretés
≤100.0 ppm H2O
≤250.0 ppm KF
Couleur
clear colorless to faint yellow
Densité
1.21741 g/mL
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Bone,Teeth, Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C