934666
Hard carbon
electrode sheet, copper substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonyme(s) :
Hard carbon anode, Sodium-ion anode
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
copper substrate (current collector)
Niveau de qualité
Qualité
battery grade
Description
Description/Nominal Voltage: 0.1 V vs Li/Li+
Pureté
≥98% (active material characteristic)
Composition
Active material loading 10.21 mg/cm2 ± 5%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille de la feuille
10 μm , copper current collector
45 μm , excluding current collector
5 in. × 10 in.
Taille
5 in. × 10 in.
Taille moy. des particules
5 μm (active material characteristic)
Capacité
2.4 mAh/cm2±5 % (Areal)
290 mAh/g±5 % (Experimental Lithiation)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable