931977
N4,N4-Di(biphenyl-4-yl)-N4′-(naphthalen-1-yl)-N4′-phenyl-biphenyl-4,4′-diamine
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
N,N-Bis(biphenyl-4-yl)-N′-(naphthalene-1-yl)-N′-phenylbenzidine, N-Phenyl-N-[4-[4-(4-phenyl-N-(4-phenylphenyl)anilino)phenyl]phenyl]naphthalen-1-amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
sublimed grade
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Solubilité
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
Énergie orbitale
HOMO 5.5 eV
LUMO 2.3 eV
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable