931012
9,9′-(5-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1,3-phenylene)bis(9H-carbazole)
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
DCzTrz
About This Item
Produits recommandés
Qualité
sublimed grade
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
energy gap
0.25 eV
Perte
0.5% TGA, >300 °C (weight loss)
Solubilité
chloroform: soluble
toluene: soluble
Fluorescence
λem 449 nm±10 nm in toluene
Énergie orbitale
HOMO 5.88 eV
LUMO 2.86 eV
λ
in toluene
Absorption UV
λ: 337 nm±5 nm Amax
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable