Principaux documents
929751
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average MN 3,400, acrylate, MEHQ as inhibitor
Synonyme(s) :
PEG bisacrylate, PEG diacrylate, PEG hydrogel, PEGDA, Polyethylene glycol
1 G
179,00 $
179,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
179,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C3H3O(OCH2CH2)nC3H3O2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.25
179,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Poly(ethylene glycol) diacrylate, Mn 3,400, contains MEHQ as inhibitor
Forme
fine powder
Niveau de qualité
Poids mol.
Mn 3,400
Contient
MEHQ as inhibitor
Couleur
white to off-white
Solubilité
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Extrémité Ω
acrylate
Extrémité α
acrylate
Chaîne SMILES 
O(CCOC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Clé InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Poly(ethylene glycol) (PEG) diacrylate is a homobifunctional, hydrophilic, biocompatible polymer commonly used as a crosslinker in PEG hydrogels. Crosslinked networks can be formed via radical initiator induced polymerization or photopolymerization.
Application
PEG diacrylate has numerous applications including tissue engineering, 3D printing applications, surface modifications, PEGylation of proteins and peptides, and drug delivery.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable