Principaux documents
92791
Sigma-Aldrich
1-Trimethylsilyl-1,2,4-triazole
purum, ≥97.0% (NT)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H11N3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.25
Numéro Beilstein :
606382
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (NT)
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
n20/D 1.462
Point d'ébullition
74 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)n1cncn1
InChI
1S/C5H11N3Si/c1-9(2,3)8-5-6-4-7-8/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
WPSPBNRWECRRPK-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent used for the preparation of phosphorous and phosphoric triazolides; Synthesis of 1,1′-carbonyl-di(triazole)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
L. Birkofer et al.
Chemische Berichte, 93, 2804-2804 (1960)
W Dabkowski et al.
Nucleic acids research, 12(23), 9123-9135 (1984-12-11)
The synthesis of a model compound, diphenylphosphoric toluene-p-sulfonic anhydride, an arylsubstituted phosphoric sulfonic mixed anhydride, is described. Using the same procedure a thymidyl substituted derivative was prepared. The phosphoric sulfonic anhydride is the presumed intermediate in oligonucleotide coupling reactions involving
H.R. Kricheldorf et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 88, 337-337 (1976)
J.-L. Fourrey et al.
Tetrahedron Letters, 25, 4511-4511 (1984)