Principaux documents
925233
Sigma-Aldrich
3,5-Lutidine-d9
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7D9N
Poids moléculaire :
116.21
Code UNSPSC :
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥98% (CP)
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=NC([2H])=C1C([2H])([2H])[2H]
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup