925004
E7820-PEG1-NH2 hydrochloride
Synonyme(s) :
N-(2-(2-Aminoethoxy)ethyl)-3-(N-(3-cyano-4-methyl-1H-indol-7-yl)sulfamoyl)benzamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate hydrochloride, DCAF15 protein degrader building block
600,00 $
About This Item
600,00 $
ligand
E7820
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Protein Degrader Building Blocks
Technology Spotlight: DCAF15 Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable