923230
2,4-Spiro-OMeTAD
≥98.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,4-Spiro-OMeTAD, N2,N2′,N7,N7′-Tetrakis(2,4-dimethoxyphenyl)-N2,N2′,N7,N7′-tetraphenyl-9,9′-spirobi[fluorene]-2,2′,7,7′-tetraamine
548,00 $
About This Item
548,00 $
Produits recommandés
Description
Band gap 3.2 eV
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (HPLC)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Solubilité
chloroform: soluble
Énergie orbitale
HOMO -5.24 eV
LUMO -2.08 eV
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
COC1=CC(OC)=CC=C1N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C4C(C5(C(C=C(N(C6=C(OC)C=C(OC)C=C6)C7=CC=CC=C7)C=C8)=C8C9=C5C=C(N(C%10=CC=C(OC)C=C%10OC)C%11=CC=CC=C%11)C=C9)C%12=C4C=CC(N(C%13=C(OC)C=C(OC)C=C%13)C%14=CC=CC=C%14)=C%12)=C3
Clé InChI
WOFKCKQGJWGUFS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Novel biosensing devices, like bio-FET sensors, offer label-free analysis by detecting ionic and biomolecular charges, crucial for diagnostics and biological research.
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.