922668
Dichloromeldrum′s acid
≥95%
Synonyme(s) :
5,5-Dichloro-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, DiCMA, Lennox-Heard chloroacetylation reagent
About This Item
Produits recommandés
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable