Documents
920541
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 1-oxa-4,9-diazaspiro[5.6]dodecane-9-carboxylate
Synonyme(s) :
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H26N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
Boc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(OC(N1CCCC2(CC1)CNCCO2)=O)C
Application
tert-Butyl 1-oxa-4,9-diazaspiro[5.6]dodecane-9-carboxylate is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar to CH4979588668
Informations légales
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable