Principaux documents
919942
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPLA-L-M
Synonyme(s) :
NanoFabTx
500 MG
823,00 $
823,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
823,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O2·C2H4O)x·CH4O
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
823,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Application(s)
advanced drug delivery
Température de stockage
2-8°C
Description générale
NanoFabTx reagent, PEGPLA-L-M is a component of our NanoFabTx PEG-PLA drug formulation screening kit (920436), which includes additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles.NanoFabTx reagent, PEGPLA-L-M is a pegylated polylactic acid (PLA) polymer. PLA is biocompatible and biodegradable and has been approved by the FDA for biomedical and pharmaceutical applications.
Application
NanoFabTx reagent, PEGPLA-L-M can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PEG-PLA drug formulation screening kit (920436).
Informations légales
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3