Principaux documents
919241
Sigma-Aldrich
Aluminum cerium oxide
nanopowder, ≤120 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cerium aluminate, Cerium aluminum oxide
10 G
209,00 $
50 G
676,00 $
209,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
209,00 $
50 G
676,00 $
About This Item
Formule linéaire :
AlCeO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
209,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99% trace metals basis
Forme
nanopowder
Taille des particules
≤120 nm (BET)
Chaîne SMILES 
[Ce+3].[O-][Al]([O-])[O-]
InChI
1S/Al.Ce.3O/q;+3;3*-1
Clé InChI
GFIRVRHWPCRRBW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Aluminum cerium oxide finds applications in in defense, automotive, aerospace and electrical industries.
Conditionnement
10, 50 g in glass bottle
Informations légales
Product of Engi-Mat Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable