918776
PIM-py
Synonyme(s) :
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-pyridinecarbonitrile-3,3,3′,3′-tetramethyl-1,1′-spirobisin dane-5,5′,6,6′-tetrol co-polymer, Polymers of intrinsic microporosity
1 050,00 $
About This Item
1 050,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable