Key Documents
91747
Sigma-Aldrich
Dimethylthexylsilyl trifluoromethanesulfonate
≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
Dimethyl-(2,3-dimethyl-2-butyl)silyl trifluoromethanesulfonate, TDS triflate, Thexyl-dimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid thexyl-dimethylsilyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H19F3O3SSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.39
Numéro Beilstein :
4186137
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (T)
Indice de réfraction
n20/D 1.405
Point d'ébullition
53-54 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Autres remarques
Reagent used for the introduction of the thexyldimethylsilyl group; Review
G. Simchen
Advances in Silicon Chemistry, 1, 189-189 null
D. Enders et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 99, 359-359 (1987)
H.-J. Wetter et al.
Tetrahedron Letters, 26, 5515-5515 (1985)
T. Allmendinger et al.
Helvetica Chimica Acta, 71, 395-395 (1988)