Principaux documents
91681
Sigma-Aldrich
N-(5-Hydroxypentyl)trifluoroacetamide
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
5-(Trifluoroacetamido)-1-pentanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H12F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.17
Beilstein:
6644762
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n20/D 1.420
Densité
1.248 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCCCCNC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H12F3NO2/c8-7(9,10)6(13)11-4-2-1-3-5-12/h12H,1-5H2,(H,11,13)
Clé InChI
SCHGQSPQAJAJRI-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Selective mono-O-alkylation is accomplished by N,O-dianion formation prior to alkylation; otherwise, preferential N-alkylation takes place
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
R. Hirschmann et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 12550-12550 (1996)
R. Hirschmann et al.
Tetrahedron Letters, 36, 2373-2373 (1995)