Principaux documents
91652
Sigma-Aldrich
Triethylphosphine solution
technical, ~70% in isopropanol
Synonyme(s) :
PEt3, Triethylphosphorous solution
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.16
Beilstein:
969170
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12350000
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Concentration
~70% in isopropanol
Indice de réfraction
n20/D 1.430
Chaîne SMILES 
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Regioselective formation of alcohols from hydrocarbonylation of alkenes
  • Bronsted acid-assisted synthesis of dihydropyrones from aromatic aldehydes and allenoates
  • Silaboration of enynes
  • Conversion of phenylacetic acids to phenylacetonitriles of benzonitriles
  • Thermal decomposition of platinum and palladium naphthalenediyl
  • Asymmetrical Morita-Baylis-Hillman reaction
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup