Principaux documents
914150
Sigma-Aldrich
Silica dioxide- sorbent milled nanofiber
Synonyme(s) :
Nanofibrous inorganic powder structure, SiO2
5 G
321,00 $
10 G
563,00 $
321,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
321,00 $
10 G
563,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352309
Nomenclature NACRES :
NA.23
321,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
nanofiber
Niveau de qualité
Taille des fibres
300-800 nm , structure: amorphous
Chaîne SMILES 
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Silica dioxide- sorbent nanofibers can absorb significantly more water than commercially aailable silicagel of the same mesoporous character. Applications include adsorbent of water and other polar sorbents, catalyst carrier, filtration, separation, li-ion battery separators, and sensors.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.