912387
Alginate methacrylate
high viscosity, degree of methacrylation: 20-40%
Synonyme(s) :
AlMA, Alginate, AlginateMA, Algini acid, Methacrylate-modified alginate, Sodium alginate
About This Item
Produits recommandés
Description
degree of functionalization: 20-40%
Niveau de qualité
Forme
(Powder or chunk(s) or fibers)
Couleur
light yellow
Température de stockage
−20°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable