911941
2-((Perfluorooctyl)sulfonyl)-1-phenylpropan-1-one
≥95%
521,00 $
About This Item
521,00 $
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
99-101 °C
Catégories apparentées
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable